Läs mer
3-(3-klorfenyl)-3-oxopropannitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10783423
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10783423 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10170872 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10783423 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM01406DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 21667-62-9
Molekylformel C9H6ClNO
Molekylvikt (g/mol) 179.60
MDL-nummer MFCD00067891
InChI-nyckel IUDFNNHFARLIPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorobenzoylacetonitrile, 3-3-chlorophenyl-3-oxopropanenitrile, 3-chlorophenacylcyanide, 3-chlorobenzoyl acetonitrile, 3-3-chlorophenyl-3-oxo-propanenitrile, beta-ketonitrile 5b, pubchem12046, m-chlorophenacyl cyanide, acmc-1cqmb, maybridge1_004670
PubChem CID 140855
IUPAC-namn 3-(3-klorfenyl)-3-oxopropannitril
LEDER ClC1=CC=CC(=C1)C(=O)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(3-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel ClC6H4C(O)CH2CN
Kvantitet 1 g
Formel vikt 179.61
Procent renhet 97%