missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(3-Chloropropyl)-1H-pyrrolo[2,1-c][1,4]oxazin-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(3-Chloropropyl)-1H-pyrrolo[2,1-c][1,4]oxazin-1-one |
| CAS | 116212-51-2 |
| Molekylformel | C10H10ClNO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10ClNO2/c11-5-1-3-8-7-12-6-2-4-9(12)10(13)14-8/h2,4,6-7H,1,3,5H2 |
| LEDER | ClCCCC1=Cn2cccc2C(=O)O1 |
| IUPAC-namn | 3-(3-chloropropyl)pyrrolo[2,1-c][1,4]oxazin-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.64 |
| Formel vikt | 211.04 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?