missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(3-Chloropropyl)-2-methylpyrrolo[1,2-a]pyrazin-1(2H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(3-Chloropropyl)-2-methylpyrrolo[1,2-a]pyrazin-1(2H)-one |
| CAS | 116212-53-4 |
| Molekylformel | C11H13ClN2O |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13ClN2O/c1-13-9(4-2-6-12)8-14-7-3-5-10(14)11(13)15/h3,5,7-8H,2,4,6H2,1H3 |
| LEDER | CN1C(=Cn2cccc2C1=O)CCCCl |
| IUPAC-namn | 3-(3-chloropropyl)-2-methylpyrrolo[1,2-a]pyrazin-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.69 |
| Formel vikt | 224.0716 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?