Läs mer
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate |
| CAS | 75621-03-3 |
| Molekylformel | C32H58N2O7S |
| MDL-nummer | MFCD00081083 |
| Kvantitet | 250 mg |
| LEDER | C[C@H](CCC(NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)([O-])=O)=O)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]12C |
| Molekylvikt (g/mol) | 614.88 |
| Procent renhet | 98% |