missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,3-Di(methyl-d3)-butanoyl-4,4,4-d3 Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3-Di(methyl-d3)-butanoyl-4,4,4-d3 Chloride |
| CAS | 1399295-02-3 |
| Molekylformel | C6 D9 H2 Cl O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | tert-Butylacetyl Chloride-d9, 3,3-Dimethylbutanoyl Chloride-d9 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11ClO/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(CC(=O)Cl)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 4,4,4-trideuterio-3,3-bis(trideuteriomethyl)butanoyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.659 |
| Formel vikt | 143.106 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?