Läs mer
3,3'-Di-n-hexyloxacarbocyanine iodide, 98%
Produktkod. 15451878
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15451878 250 mg 250mg
15431878 1 g 1g
15441878 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15451878 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55574.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 53213-82-4 | C29H37IN2O2 | 572.53 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53213-82-4
Molekylformel C29H37IN2O2
Molekylvikt (g/mol) 572.53
MDL-nummer MFCD00011954
InChI-nyckel XVLXYDXJEKLXHN-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3,3'-dihexyloxacarbocyanine iodide
PubChem CID 129893825
LEDER [I-].CCCCCCN1\C(OC2=CC=CC=C12)=C\C=CC1=[N+](CCCCCC)C2=CC=CC=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3'-Di-n-hexyloxacarbocyanine iodide
Smältpunkt 219°C to 221°C
Färg Rött
Kvantitet 250 mg
Beilstein 9312562
Känslighet Light sensitive
IUPAC-namn 3-hexyl-2-{3-[(2Z)-3-hexyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-ylidene]prop-1-en-1-yl}-1,3-benzoxazol-3-ium iodide
Formel vikt 572.53
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.