Läs mer
3,3'-Di-n-propyltiakarbocyaninjodid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15425127
Kvantitet:
250 mg
5 g
Förpackningsstorlek:
250mg
5g
Produktkod. 15425127
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32400.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53336-12-2
Molekylformel C23H25IN2S2
Molekylvikt (g/mol) 520.49
MDL-nummer MFCD00013340
InChI-nyckel JGTCEHAVVINOPG-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3,3'-dipropylthiacarbocyanine iodide, 3-propyl-2-3-3-propyl-2 3h benzothiazolylidene-1-propenyl benzothiazolium iodide, 3-propyl-2-1e,3z-3-3-propylbenzo d thiazol-2 3h-ylidene prop-1-en-1-yl benzo d thiazol-3-ium iodide
PubChem CID 57369736
LEDER [I-].CCCN1C(SC2=CC=CC=C12)=CC=CC1=[N+](CCC)C2=CC=CC=C2S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3'-Di-n-propylthiacarbocyanine iodide
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 3-propyl-2-[3-(3-propyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)prop-2-enylidene]-1,3-benzothiazole;iodide
Formel vikt 520.5
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.