Läs mer
3,3'-Di-n-propylthiadicarbocyanine iodide, 96%
Produktkod. 15428835
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15428835 250 mg 250mg
15417147 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15428835 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34209.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 53213-94-8 | C25H27IN2S2 | 546.53 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53213-94-8
Molekylformel C25H27IN2S2
Molekylvikt (g/mol) 546.53
MDL-nummer MFCD00075033,MFCD00075033
InChI-nyckel GDEURKKLNUGTDA-UHFFFAOYSA-M
Synonym disc3 5, 3,3'-dipropylthiadicarbocyanine iodide, 3-propyl-2-5-3-propyl-2 3h-benzothiazolylidene-1,3-pentadienyl benzothiazolium iodide, 5-3-propylbenzothiazol-2-ylidene-1-3-propylbenzothiazolium-2-yl-1,3-pentadiene iodide
PubChem CID 91972132
LEDER [I-].CCCN1\C(SC2=CC=CC=C12)=C\C=C\C=CC1=[N+](CCC)C2=CC=CC=C2S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3'-Di-n-propylthiadicarbocyanine iodide
Smältpunkt >250°C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Light sensitive
IUPAC-namn (2Z)-3-propyl-2-[5-(3-propyl-1,3-bensotiazol-3-ium-2-yl)penta-2,4-dienyliden]-1,3-bensotiazol;jodid
Formel vikt 546.54
Procent renhet 96%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,3'-Di-n-propylthiadicarbocyanine iodide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,3'-Di-n-propylthiadicarbocyanine iodide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.