Läs mer
(+/-)-3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetrametylbifenyl-2,2'-diol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11411550
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11411550 5 g 5g
11401550 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11411550 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26949.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 101203-31-0 | C24H34O2 | 354.534 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101203-31-0
Molekylformel C24H34O2
Molekylvikt (g/mol) 354.534
MDL-nummer MFCD01862439
InChI-nyckel NMVVBVMYPLMIOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-2,2'-diol, 5,5',6,6'-tetramethyl-3,3'-di-tert-butyl-1,1'-biphenyl-2,2'-diol, 3,3'-di-t-butyl-5,5',6,6'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-2,2'-diol, s---3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol, 6-tert-butyl-2-3-tert-butyl-2-hydroxy-5,6-dimethylphenyl-3,4-dimethylphenol, 2,2'-bi 6-tert-butyl-3,4-dimethylphenol, r-3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol, s-3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol, as-3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol, s--5,5,6,6-tetramethyl-3,3-di-tert-butyl-1,1-biphenyl-2,2-diol
PubChem CID 3255344
IUPAC-namn 6-tert-butyl-2-(3-tert-butyl-2-hydroxi-5,6-dimetylfenyl)-3,4-dimetylfenol
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1C)C2=C(C(=CC(=C2O)C(C)(C)C)C)C)O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-3,3'-Di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol
Smältpunkt 164 °C till 169 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 354.54
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.