Läs mer
3,3'-di-tert-Butyl-5,5'-dimethoxybiphenyl-2,2'-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3'-di-tert-Butyl-5,5'-dimethoxybiphenyl-2,2'-diol |
| CAS | 14078-41-2 |
| Molekylformel | C22 H30 O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3,3'-di-tert-Butyl-5,5'-dimethoxybiphenyl-2,2'-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30O4/c1-21(2,3)17-11-13(25-7)9-15(19(17)23)16-10-14(26-8)12-18(20(16)24)22(4,5)6/h9-12,23-24H,1-8H3 |
| LEDER | COc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)c2cc(OC)cc(c2O)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 2-tert-butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-methoxyphenyl)-4-methoxyphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 358.471 |
| Formel vikt | 358.214 |