Läs mer
3,3'-diallylbisfenol A-diacetat, epoxihärdande, EC-392, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15477195
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15477195 25 g 25g
15487195 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15477195 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046403.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1071466-61-9 | C25H28O4 | 392.495 g/mol
Det används i epoxisystem eller i kombination med akrylater, metakrylater och maleimider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Rekommenderas för användning i epoxisystem eller i kombination med akrylater, metakrylater och maleimider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1071466-61-9
Molekylformel C25H28O4
Molekylvikt (g/mol) 392.495
MDL-nummer MFCD22200539
InChI-nyckel GJTZQXNRNNDGRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-diallyl bisphenol a diacetate ether, 4,4'-isopropylidene bis 2-allylphenol acetate, phenyl ester epoxy curative hybrid of bisphenol a, 3,3'-diallylbisphenol a diacetate, epoxy curative, ec-392, 4-2-4-acetyloxy-3-prop-2-en-1-yl phenyl propan-2-yl-2-prop-2-en-1-yl phenyl acetate
PubChem CID 59215472
IUPAC-namn [4-[2-(4-acetyloxi-3-prop-2-enylfenyl)propan-2-yl]-2-prop-2-enylfenyl]acetat
LEDER CC(=O)OC1=C(C=C(C=C1)C(C)(C)C2=CC(=C(C=C2)OC(=O)C)CC=C)CC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3'-Diallylbisphenol A diacetate
Färg Bärnsten
Namnnotering Epoxy curative, EC-392
Fysisk form Bärnstensfärgad vätska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 392.5
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.