Läs mer
3,3'-diaminobensidin, 99 %
Produktkod. 15420438
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15420438 100 g 100g
15400438 5 g 5g
15410438 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15420438 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54000.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 91-95-2 | C12H14N4 | 214.272 g/mol
3,3'-Diaminobenzidin används som peroxidassubstrat och ett reagens för spektrofotometrisk bestämning av selen. DAB används för immunhistokemisk färgning av nukleinsyror och proteiner. Som ett mörkbrunt färgämne, användes som en antikroppsspecifik färg för att identifiera de parade antikropparna i bröstvävnad. Den kan användas för syntes av en användbar, linjär Schiff-baserad koordinationspolymer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,3′ -Diaminobensidin används som peroxidassubstrat och ett reagens för spektrofotometrisk bestämning av selen. DAB används för immunhistokemisk färgning av nukleinsyror och proteiner. Som ett mörkbrunt färgämne, användes som en antikroppsspecifik färg för att identifiera de parade antikropparna i bröstvävnad. Den kan användas för syntes av en användbar, linjär Schiff-baserad koordinationspolymer.
Löslighet Lösligt i
vatten (delvis).
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-95-2
Molekylformel C12H14N4
Molekylvikt (g/mol) 214.272
MDL-nummer MFCD00007725
InChI-nyckel HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-diaminobenzidine, 3,3',4,4'-tetraaminobiphenyl, 3,3'-diaminobenzidene, 3,3',4,4'-diphenyltetramine, 3,3',4,4'-tetraminobiphenyl, 3,3',4,4'-tetraaminodiphenyl, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetramine, biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine, unii-2rv4t6khqi, 4-3,4-diaminophenyl benzene-1,2-diamine
PubChem CID 7071
IUPAC-namn 4-(3,4-diaminofenyl)bensen-1,2-diamin
LEDER C1=CC(=C(C=C1C2=CC(=C(C=C2)N)N)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3'-Diaminobenzidine
Smältpunkt 175 °C till 177 °C
Kvantitet 100 g
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water (partly).
Formel vikt 214.27
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.