Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 3,3'-diaminobensidin, 99 %
Produktkod. 10499400 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10499400 5 g Glasflaska 5g
10080780 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10499400 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 112080050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 91-95-2 | C12H14N4 | 214.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-95-2
Molekylformel C12H14N4
Molekylvikt (g/mol) 214.27
MDL-nummer MFCD00007725
InChI-nyckel HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-diaminobenzidine, 3,3',4,4'-tetraaminobiphenyl, 3,3'-diaminobenzidene, 3,3',4,4'-diphenyltetramine, 3,3',4,4'-tetraminobiphenyl, 3,3',4,4'-tetraaminodiphenyl, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetramine, biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine, unii-2rv4t6khqi, 4-3,4-diaminophenyl benzene-1,2-diamine
PubChem CID 7071
IUPAC-namn 4-(3,4-diaminofenyl)bensen-1,2-diamin
LEDER C1=CC(=C(C=C1C2=CC(=C(C=C2)N)N)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 3'-Diaminobenzidine
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 176.0°C to 180.0°C
Flampunkt >200°C
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 13, 340
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.55g/L in water (20°C); 25g/L in water (95°C).
Formel vikt 214.27
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,3'-Diaminobenzidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.