Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 3,3'-Diaminobenzidintetrahydrokloridhydrat, 97 %, innehåller upp till 10 % vatten
Produktkod. 10532364 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10532364 1 g Glasflaska 1g
10283990 5 g Glasflaska 5g
10010810 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10532364 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 112090010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 868272-85-9 | C12H18Cl4N4 | 360,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate
CAS 868272-85-9
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 300,0 °C
Färg Brun-lila till grå
Förlust vid torkning 10% max. (120 °C)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (på torrt ämne) (argentometri)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C12H18Cl4N4
Linjär formel 4HCl·xH2O
MDL-nummer MFCD08273058
Kvantitet 1 g
Beilstein 13, 340
Synonym 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetraamine tetrahydrochloride hydrate, acmc-209qbm, 3,3'-diaminobenzidine hydrate tetrahydrochloride, biphenyl-3,3',4,4'-tetramine tetrahydrochloride hydrate, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, isopac r, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetraamine tetrahydrochloride xhydrate, 3,3 inverted exclamation marka-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, for spectrophotometric det. of se
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: måttligt löslig. Andra lösligheter: olösliga i de flesta vanliga organiska lösningsmedel
InChI-nyckel KJDSORYAHBAGPP-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl.Cl.Cl.Cl.NC1=C(N)C=C(C=C1)C1=CC(N)=C(N)C=C1
IUPAC-namn 4-(3,4-diaminofenyl)bensen-1,2-diamin;hydrat
Molekylvikt (g/mol) 360.10
PubChem CID 23191111
Formel vikt 360.11
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.