Läs mer
3,3'-Diaminobensidin tetrahydrokloridhydrat, 97 %
Produktkod. 15454629
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15454629 10 g 10g
15444629 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15454629 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62216.09
 Begränsad artikel
I lager
3,3'-Diaminobenzidin tetrahydrokloridhydrat, CAS # 868272-85-9, är ett peroxidassubstrat som ofta används för immunoblotting och immunohistokemiska färgningstekniker. | CAS: 868272-85-9 | C12H18Cl4N4 | 360,10 g/mol
3,3a-diaminobensidin-tetrahydroklorid-dihydrat (DAB ) användes som en kromogen för att detektera antigen-antikroppskomplexet. Det är en av de mest potenta markörerna som används inom immunkemi, mestadels på elektron- och ljusmikroskopnivå. Det används som en histologisk färgning för peroxidasaktivitet. Reaktion mellan 3,3'-diaminobensidin och peroxidas bildar en synlig olöslig produkt. Detta tillvägagångssätt har använts för att analysera aktiviteten av glutamatdekarboxylas i cerebellära sektioner från råtta och för att detektera närvaro av pepparrotsperoxidas på odlade cellytor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•3,3'-diaminobensidintetrahydrokloridhydrat är en organisk förening som används som peroxidassubstrat
Ansökan
•3,3'-Diaminobenzidintetrahydrokloridhydrat används vanligtvis för immunoblotting och immunhistokemiska färgningstekniker
•Den har också använts för den histologiska färgningen för att mäta peroxidasaktiviteten. Interaktionen mellan 3,3'-diaminobensidintetrahydrokloridhydrat och peroxidas leder till bildandet av en synlig olöslig produkt. Därför har det använts för att mäta glutamatdekarboxylasaktivitet i cerebellära sektioner från råtta och för att detektera närvaro av pepparrotsperoxidas på odlade cellytor
•Det används som en kromogen för att detektera antigen-antikroppskomplexet
•Denna förening används också i flera laboratorieapplikationer, inklusive elektron- och ljusmikroskop och FISH (fluorescens in situ hybridisering)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 868272-85-9
Molekylformel C12H18Cl4N4
Molekylvikt (g/mol) 360.10
MDL-nummer MFCD08273058
InChI-nyckel KJDSORYAHBAGPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetraamine tetrahydrochloride hydrate, acmc-209qbm, 3,3'-diaminobenzidine hydrate tetrahydrochloride, biphenyl-3,3',4,4'-tetramine tetrahydrochloride hydrate, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, isopac r, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetraamine tetrahydrochloride xhydrate, 3,3 inverted exclamation marka-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, for spectrophotometric det. of se
PubChem CID 23191111
IUPAC-namn 4-(3,4-diaminofenyl)bensen-1,2-diamin;hydrat
LEDER Cl.Cl.Cl.Cl.NC1=C(N)C=C(C=C1)C1=CC(N)=C(N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate
Färg Grå
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Löslig vid 5 % (vikt) i vatten
Formel vikt 360.11 (Vattenfri alkohol)
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.