Läs mer
3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 97%
Beskrivning
3,3a-diaminobensidin-tetrahydroklorid-dihydrat (DAB ) användes som en kromogen för att detektera antigen-antikroppskomplexet. Det är en av de mest potenta markörerna som används inom immunkemi, mestadels på elektron- och ljusmikroskopnivå. Det används som en histologisk färgning för peroxidasaktivitet. Reaktion mellan 3,3'-diaminobensidin och peroxidas bildar en synlig olöslig produkt. Detta tillvägagångssätt har använts för att analysera aktiviteten av glutamatdekarboxylas i cerebellära sektioner från råtta och för att detektera närvaro av pepparrotsperoxidas på odlade cellytor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•3,3'-diaminobensidintetrahydrokloridhydrat är en organisk förening som används som peroxidassubstrat
Ansökan
•3,3'-Diaminobenzidintetrahydrokloridhydrat används vanligtvis för immunoblotting och immunhistokemiska färgningstekniker
•Den har också använts för den histologiska färgningen för att mäta peroxidasaktiviteten. Interaktionen mellan 3,3'-diaminobensidintetrahydrokloridhydrat och peroxidas leder till bildandet av en synlig olöslig produkt. Därför har det använts för att mäta glutamatdekarboxylasaktivitet i cerebellära sektioner från råtta och för att detektera närvaro av pepparrotsperoxidas på odlade cellytor
•Det används som en kromogen för att detektera antigen-antikroppskomplexet
•Denna förening används också i flera laboratorieapplikationer, inklusive elektron- och ljusmikroskop och FISH (fluorescens in situ hybridisering)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate |
| Färg | Grå |
| Kvantitet | 5 g |
| Löslighetsinformation | Soluble at 5%(w/v) in water |
| Formel vikt | 360.11 (Anhydrous) |
| Fysisk form | Pulver |
Säkerhet och hantering
- 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: 3,3-Diaminobenzidinetetrahydrochloridehydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.