Läs mer
3,3’-Diaminobenzidine Tetrahydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3'-Diaminobenzidine Tetrahydrochloride |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N4.4ClH/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H |
| Formel vikt | 358.0286 |