missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,3' - Diaminobenzidin Tetrahydrochloride Vitt till rosa, kristallint pulver MP Biomedicals

Produktkod. 11472222 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11472222 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11472222 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215082501

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3, 3' - Diaminobenzidine Tetrahydrochloride
CAS 7411-49-6
Molekylformel C12H18Cl4N4
MDL-nummer MFCD08273058,MFCD00012969
Kvantitet 1 g
Synonym DAB, 3, 3', 4
InChI-nyckel KJDSORYAHBAGPP-UHFFFAOYSA-N
LEDER [H+].[H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].NC1=CC=C(C=C1N)C1=CC=C(N)C(N)=C1
IUPAC-namn tetraväte [1,1'-bifenyl]-3,3',4,4'-tetramintetraklorid
Molekylvikt (g/mol) 360.10
Formel vikt 360.1
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.