Läs mer
3,3'-Diaminobenzidine, TRC
Produktkod. 30134152
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134152 25 g
30135787 50 g
17928089 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134152 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD41624825G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-95-2
Molekylformel C12 H14 N4
Molekylvikt (g/mol) 214.27
Synonym 3,3',4,4'-Biphenyltetramine (6CI,8CI), 3,3',4,4'-Tetraaminobiphenyl, 3,3',4,4'-Tetraaminodiphenyl, 3,3'-Diaminobenzidine, 3,4,3',4'-Tetraaminobiphenyl, Betazoid DAB, Biphenyl-3,3',4,4'-tetraamine, DAB, NSC 76152
IUPAC-namn 4-(3,4-diaminophenyl)benzene-1,2-diamine
LEDER Nc1ccc(cc1N)c2ccc(N)c(N)c2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3'-Diaminobenzidine
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
Formel vikt 214.1218