missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,3'-Diaminobenzidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3'-Diaminobenzidine, tetrahydrochloride, dihydrate |
| CAS | 167684-17-5 |
| Molekylformel | C12 H14 N4 . 4[H Cl] . 2[H2 O] |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3,3'-Diaminobenzidine, [1,1′-Biphenyl]-3,3′,4,4′-tetramine, tetrahydrochloride, dihydrate (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N4.4ClH.2H2O/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H;2*1H2 |
| LEDER | O.O.Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(cc1N)c2ccc(N)c(N)c2 |
| IUPAC-namn | 4-(3,4-diaminophenyl)benzene-1,2-diamine;dihydrate;tetrahydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 396.14 |
| Formel vikt | 394.0497 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?