Läs mer
3,3'-Diaminobensofenon, 90 %
Produktkod. 11327246
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11327246 5 g 5g
11317246 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327246 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09128.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 611-79-0 | C13H12N2O | 212,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 611-79-0
Molekylformel C13H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 212.25
MDL-nummer MFCD00014774
InChI-nyckel TUQQUUXMCKXGDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-diaminobenzophenone, bis 3-aminophenyl methanone, methanone, bis 3-aminophenyl, di3-aminophenyl ketone, 3,3'-diaminodiphenyl ketone, pubchem3381, acmc-1awhc, cbmicro_014188, 3,3'-diamino benzophenone, 3-3-aminobenzoyl aniline
PubChem CID 69145
IUPAC-namn bis(3-aminofenyl)metanon
LEDER NC1=CC(=CC=C1)C(=O)C1=CC(N)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3'-Diaminobenzophenone
Smältpunkt 148 °C till 152 °C
Kokpunkt 285 °C (11 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 2837605
Formel vikt 212.25
Procent renhet ≥90%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.