Läs mer
3,3'-Diaminodifenylsulfon, 98 %
Produktkod. 11327756
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11327756 25 g 25g
11337756 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327756 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11400.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 599-61-1 | C12H12N2O2S | 248,30 g/mol
3,3'-Diaminodifenylsulfon används som härdare för epoxiharts och även viktig monomer för polysulfonamidfiber (PSA).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,3′ -Diaminodifenylsulfon används som härdare för epoxiharts och även viktig monomer för polysulfonamidfiber (PSA).
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 599-61-1
Molekylformel C12H12N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 248.30
MDL-nummer MFCD00007792
InChI-nyckel LJGHYPLBDBRCRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-sulfonyldianiline, 3,3'-diaminodiphenyl sulfone, 3-aminophenyl sulfone, benzenamine, 3,3'-sulfonylbis, 3,3'-sulphonyldianiline, bis m-aminophenyl sulfone, 3-aminophenyl-sulfone, 3,3'-diaminophenyl sulfone, 3,3'-sulfonylbis aniline, sulfone, bis m-aminophenyl
PubChem CID 11741
IUPAC-namn 3-(3-aminofenyl)sulfonylanilin
LEDER NC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)C1=CC(N)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3'-Diaminodiphenyl sulfone
Smältpunkt 171°C to 174°C
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
Beilstein 2215938
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 248.3
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.