Läs mer
3,3′-Diaminodiphenyl Sulfone, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 599-61-1 |
| Smältpunkt | 167°C to 170°C |
| MDL-nummer | MFCD00007792 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 3,3′-Diaminodiphenyl sulfone, 3,3′-Sulfonyldianiline, 3,3′-Diaminodiphenyl sulfone |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.3 |
| Kvalitet | Research |