Läs mer
3,3'-Diaminodipropylamine, 99+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10235210 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10235210 100 g Glass bottle 100g
1 options
Produktkod. 10235210 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 122051000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-18-8
Molekylformel C6H17N3
Molekylvikt (g/mol) 131.223
MDL-nummer MFCD00008214
InChI-nyckel OTBHHUPVCYLGQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym norspermidine, bis 3-aminopropyl amine, dipropylenetriamine, 3,3'-diaminodipropylamine, 3,3'-iminobispropylamine, caldine, 3,3'-iminobis propylamine, 1,7-diamino-4-azaheptane, 4-azaheptane-1,7-diamine, 3,3-diaminodipropylamine
PubChem CID 5942
ChEBI CHEBI:16841
IUPAC-namn N'-(3-aminopropyl)propane-1,3-diamine
LEDER C(CN)CNCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 3'-Diaminodipropylamine
Namnnotering 98%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Färg Straw to Yellow
Densitet 0.9300g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel HN[(CH2)3NH2]2
Brytningsindex 1.4810 to 1.4830 (20°C, 589nm)
Kvantitet 100 g
Formel vikt 131.22
Procent renhet ≥99.0%
Fysisk form Liquid