missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,3-Dibromo-2-oxopropanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3-Dibromo-2-oxopropanoic Acid |
| CAS | 600-35-1 |
| Molekylformel | C3 H2 Br2 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2Br2O3/c4-2(5)1(6)3(7)8/h2H,(H,7,8) |
| LEDER | OC(=O)C(=O)C(Br)Br |
| IUPAC-namn | 3,3-dibromo-2-oxopropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.854 |
| Formel vikt | 243.837 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?