Läs mer
3,3-Dibromoprop-2-enoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3-Dibromoprop-2-enoic Acid |
| CAS | 1578-21-8 |
| Molekylformel | C3 H2 Br2 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2Br2O2/c4-2(5)1-3(6)7/h1H,(H,6,7) |
| LEDER | OC(=O)C=C(Br)Br |
| IUPAC-namn | 3,3-dibromoprop-2-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.855 |
| Formel vikt | 227.842 |