Läs mer
3,3'-Dichlorobenzidine-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3'-DichlorobenzidineD6(ringD6) |
| CAS | 93951-91-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 2H6 H4 Cl2 N2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | [1,1'-Biphenyl-2,2',3,3',6,6'-d6]-4,4'-diamine, 5,5'-dichloro- (9CI), 3,3'-Dichlorobenzidine D6 (ring D6), 3,3'-Dichlorobenzidine-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10Cl2N2/c13-9-5-7(1-3-11(9)15)8-2-4-12(16)10(14)6-8/h1-6H,15-16H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c(Cl)c1N)c2c([2H])c([2H])c(N)c(Cl)c2[2H] |
| IUPAC-namn | 4-(4-amino-3-chloro-2,5,6-trideuteriophenyl)-2-chloro-3,5,6-trideuterioaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.16 |
| Visa mer |