Läs mer
3,3'-Dichlorobenzidine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3'-Dichlorobenzidine dihydrochloride |
| CAS | 612-83-9 |
| Molekylformel | C12 H10 Cl2 N2 . 2 Cl H |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Benzidine, 3,3'-dichloro-, dihydrochloride (8CI), [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diamine, 3,3'-dichloro-, dihydrochloride (9CI), 3,3'-Dichloro-4,4'-diaminobiphenyl dihydrochloride, 3,3'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine dihydrochloride, 3,3'-Dichlorobenzidine dihydrochloride, Dichlodine H |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10Cl2N2.2ClH/c13-9-5-7(1-3-11(9)15)8-2-4-12(16)10(14)6-8;;/h1-6H,15-16H2;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.Nc1ccc(cc1Cl)c2ccc(N)c(Cl)c2 |
| IUPAC-namn | 4-(4-amino-3-chlorophenyl)-2-chloroaniline;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 326.05 |
| Formel vikt | 323.9755 |