Läs mer
3,3'-Dichlorobisphenol A, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3'-Dichlorobisphenol A |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14Cl2O2/c1-15(2,9-3-5-13(18)11(16)7-9)10-4-6-14(19)12(17)8-10/h3-8,18-19H,1-2H3 |
| Formel vikt | 296.0371 |
| Procent renhet | >95% |