Läs mer
3,3-Diethoxy-1-propanol, 98%
Produktkod. 10784765 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10784765 5 g Glasflaska 5g
10021544 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10784765 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 426720050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16777-87-0 | C7H16O3 | 148.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16777-87-0
Molekylformel C7H16O3
Molekylvikt (g/mol) 148.20
MDL-nummer MFCD00074850
InChI-nyckel ASERXEZXVIJBRO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 140135
IUPAC-namn 3,3-dietoxipropan-1-ol
LEDER CCOC(CCO)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 3-Diethoxy-1-propanol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 0.9410g/mL, 0.941
Kokpunkt 90°C to 93°C (14.0 mmHg)
Flampunkt 91°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3CH2O)2CHCH2CH2OH
Kvantitet 5 g
Synonym 3,3-diethoxy-1-propanol, 3,3-diethoxypropanol, 1-propanol, 3,3-diethoxy, 3-hydroxypropionaldehyde diethyl acetal, 3, 3-diethoxypropanol, acmc-1c5mk, 1-propanol,3,3-diethoxy
Formel vikt 148.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,3-Diethoxy-1-propanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.