Läs mer
3,3-Diethoxy-1-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3-Diethoxy-1-propanol |
| CAS | 16777-87-0 |
| Molekylformel | C7H16O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3,3-Diethoxypropan-1-ol, 3,3-Diethoxypropanol, 3-Hydroxypropanal Diethyl Acetal, 3-Hydroxypropionaldehyde DIethyl Acetal |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16O3/c1-3-9-7(5-6-8)10-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(CCO)OCC |
| IUPAC-namn | 3,3-diethoxypropan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.2 |
| Formel vikt | 148.1099 |