Läs mer
3,3-dietoxi-1-propylboronsyra pinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11378906
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378906 1 g 1g
11388906 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378906 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19532.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 165904-27-8
Molekylformel C13H27BO4
Molekylvikt (g/mol) 258.165
MDL-nummer MFCD03788723
InChI-nyckel VEDSPUPKZZMMLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-diethoxy-1-propylboronic acid pinacol ester, 2-3,3-diethoxypropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-propanal diethyl acetal
PubChem CID 12115795
IUPAC-namn 2-(3,3-dietoxipropyl)-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCC(OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3-Diethoxy-1-propylboronic acid pinacol ester
Brytningsindex 1.428
Kvantitet 1 g
Formel vikt 258.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.