Läs mer
3,3-dietoxi-1-propylboronsyra pinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7047627
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 11388906
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19532.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 165904-27-8
Molekylformel C13H27BO4
Molekylvikt (g/mol) 258.165
MDL-nummer MFCD03788723
InChI-nyckel VEDSPUPKZZMMLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-diethoxy-1-propylboronic acid pinacol ester, 2-3,3-diethoxypropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-propanal diethyl acetal
PubChem CID 12115795
IUPAC-namn 2-(3,3-diethoxypropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCC(OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3-Diethoxy-1-propylboronic acid pinacol ester
Brytningsindex 1.428
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 258.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.