Läs mer
3,3-Diethoxyprop-1-yne, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 31033845
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31033845 1 g
31022371 5 g
31025711 25 g
31027020 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31033845 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1492141g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3-Diethoxyprop-1-yne
CAS 10160-87-9
Molekylformel C7H12O2
MDL-nummer MFCD00009237
Kvantitet 1 g
LEDER C#CC(OCC)OCC
Molekylvikt (g/mol) 128.17
Procent renhet 97%