Läs mer
3,3-Diethoxypropionitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3-Diethoxypropionitrile |
| CAS | 2032-34-0 |
| Molekylformel | C7H13NO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3,3-Diethoxypropanenitrile, Cyanoacetaldehyde Diethyl Acetal, Malonaldehydenitrile Diethyl Acetal |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO2/c1-3-9-7(5-6-8)10-4-2/h7H,3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(CC#N)OCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.18 |
| Formel vikt | 143.0946 |