Läs mer
3,3'-Diethyl-9-methylthiacarbocyanine iodide, 98%
Produktkod. 15431936
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15431936 250 mg 250mg
15431298 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15431936 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55144.MD
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
CAS: 3065-79-0 | C22H24IN2S2+ | 507.472 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3065-79-0
Molekylformel C22H24IN2S2+
Molekylvikt (g/mol) 507.472
MDL-nummer MFCD00011955
InChI-nyckel SAEMBGFHGROQJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-diethyl-9-methylthiacarbocyanine iodide
PubChem CID 129893658
IUPAC-namn (2Z)-3-etyl-2-[(E)-3-(3-etyl-l,3-bensotiazol-3-ium-2-yl)-2-metylprop-2-enyliden]-1,3-bensotiazol;hydrojodid
LEDER CCN1C2=CC=CC=C2SC1=CC(=CC3=[N+](C4=CC=CC=C4S3)CC)C.I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3'-Diethyl-9-methylthiacarbocyanine iodide
Smältpunkt 275°C to 285°C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 506.46
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.