Läs mer
3,3' – Dietyloxadikarbocyaninjodid, 96 %
Produktkod. 15465877
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15465877 250 mg 250mg
15445877 1 g 1g
15455877 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15465877 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33094.MD
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14806-50-9 | C23H23IN2O2 | 486,35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14806-50-9
Molekylformel C23H23IN2O2
Molekylvikt (g/mol) 486.35
MDL-nummer MFCD00011953,MFCD00011953
InChI-nyckel CLDZYSUDOQXJOU-UHFFFAOYSA-M
Synonym dodc iodide, 3-ethyl-2-5-3-ethyl-2-benzoxazolinylidene-1,3-pentadienyl benzoxazolium iodide, 5-3-ethylbenzoxazol-2-ylidene-1-3-ethylbenzoxazolium-2-yl-1,3-pentadiene iodide
PubChem CID 91972131
ChEBI CHEBI:51899
IUPAC-namn (2Z)-3-etyl-2-[5-(3-etyl-1,3-bensoxazol-3-ium-2-yl)penta-2,4-dienyliden]-1,3-bensoxazol;jodid
LEDER [I-].CCN1\C(OC2=CC=CC=C12)=C\C=C\C=CC1=[N+](CC)C2=CC=CC=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3'-Diethyloxadicarbocyanine iodide
Smältpunkt ∽215 °C (uppdelning)
Kvantitet 250 mg
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 486.36
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.