Läs mer
3,3'-dietyltiatrikarbocyaninperklorat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15448275
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15448275 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 15448275 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33024.ME
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 22268-66-2 | C25H25ClN2O4S2 | 517.055 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3'-Diethylthiatricarbocyanine perchlorate
CAS 22268-66-2
Smältpunkt 180 °C till 182 °C
Molekylformel C25H25ClN2O4S2
MDL-nummer MFCD00041995
Kvantitet 500 mg
Synonym DTTC perchlorate
InChI-nyckel PZQHZVAROUTGBU-UHFFFAOYSA-M
LEDER CCN1C2=CC=CC=C2SC1=CC=CC=CC=CC3=[N+](C4=CC=CC=C4S3)CC.[O-]Cl(=O)(=O)=O
IUPAC-namn (2E)-3-etyl-2-[(2E,4E,6E)-7-(3-etyl-1,3-bensotiazol-3-ium-2-yl)hepta-2,4,6-trienyliden]-1,3-bensotiazol;perklorat
Molekylvikt (g/mol) 517.055
PubChem CID 9914540
Formel vikt 517.07
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.