Läs mer
3,3-Difluoroazetidin hydroklorid, 95 %
Produktkod. 11399959
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11399959 1 g 1g
11389959 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11399959 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25751.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 288315-03-7 | C3H6ClF2N | 129,535 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 288315-03-7
Molekylformel C3H6ClF2N
MDL-nummer MFCD05663714
InChI-nyckel CDBAEFXTCRKJPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-difluoroazetidine hydrochloride, 3,3-difluoroazetidine hcl, azetidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride, azetidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride 1:1, 3,3-difluoroazetidine hydrochloride 1:1, 3,3-difluoroazetidinehydrochloride, acmc-1clfn, 3,3-difluoroazetidine-hcl, difluoroazetidine hydrochloride, 3,3-difluoroazetidin hydrochloride
PubChem CID 2758247
IUPAC-namn 3,3-difluoroazetidin;hydroklorid
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3-Difluoroazetidine hydrochloride
Smältpunkt 138°C to 140°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroscopic
LEDER C1C(CN1)(F)F.Cl
Molekylvikt (g/mol) 129.535
Formel vikt 129.54
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.