Läs mer
3,3-Difluoroasetidin Hydroklorid, TRC
Produktkod. 30380050
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30380050 250 mg
30381146 100 mg
30384985 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30380050 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD442330250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 288315-03-7
Molekylformel C3H5F2N . HCl
Molekylvikt (g/mol) 129.53
Synonym Azetidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride (1:1) (ACI), Azetidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride (9CI), 3,3-Difluoroazetidine hydrochloride
IUPAC-namn 3,3-difluoroazetidin; hydroklorid
LEDER Cl.FC1(F)CNC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3-Difluoroazetidine Hydrochloride
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C3H5F2N.ClH/c4-3(5)1-6-2-3;/h6H,1-2H2;1H
Formel vikt 129.0157