Läs mer
3,3'-Difluorobifenyl, 97 %
Produktkod. 11329375
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11329375 1 g 1g
11339375 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11329375 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16740.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 396-64-5 | C12H8F2 | 190,19 g/mol
3,3'-difluorbifenyl används material i ferroelektriska displayenheter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,3′
Löslighet
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 396-64-5
Molekylformel C12H8F2
Molekylvikt (g/mol) 190.19
MDL-nummer MFCD00039216
InChI-nyckel GAYJHUJLHJWCTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-difluorobiphenyl, 3,3'-difluoro-1,1'-biphenyl, 1-fluoro-3-3-fluorophenyl benzene, 1,1'-biphenyl,3,3'-difluoro, 1,1'-biphenyl, 3,3'-difluoro, 3-fluoro-1-3-fluorophenyl benzene, acmc-1agdg, 3,3'-difluoro biphenyl, gayjhujlhjwcth-uhfffaoysa, 3,3'-difluoro-1,1'-biphenyl #
PubChem CID 123058
IUPAC-namn 1-fluor-3-(3-fluorfenyl)bensen
LEDER FC1=CC(=CC=C1)C1=CC(F)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3'-Difluorobiphenyl
Smältpunkt 7°C to 8°C
Densitet 1.21
Kokpunkt 130°C (14 mmHg)
Brytningsindex 1.568
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3151
Beilstein 2046445
Löslighetsinformation Difficult to mix.
Formel vikt 190.19
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.