Läs mer
3,3-Difluorocyclobutanamine Hydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3,3-Difluorocyclobutanamine Hydrochloride |
| CAS | 637031-93-7 |
| Molekylformel | C4H8ClF2N |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (3,3-Difluorocyclobutyl)amine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7F2N.ClH/c5-4(6)1-3(7)2-4;/h3H,1-2,7H2;1H |
| LEDER | Cl.NC1CC(F)(F)C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.56 |