Läs mer
3,3-Difluorocyclopentanecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3-Difluorocyclopentanecarboxylic Acid |
| CAS | 1260897-05-9 |
| Molekylformel | C6H8O2F2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8F2O2/c7-6(8)2-1-4(3-6)5(9)10/h4H,1-3H2,(H,9,10) |
| LEDER | OC(=O)C1CCC(F)(F)C1 |
| IUPAC-namn | 3,3-difluorocyclopentane-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.12 |
| Formel vikt | 150.0492 |