Läs mer
3,3-difluorpyrrolidinhydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11369735
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11369735 500 mg 500mg
11379735 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11369735 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19780.ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 163457-23-6 | C4H8ClF2N | 143.562 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 163457-23-6
Molekylformel C4H8ClF2N
Molekylvikt (g/mol) 143.562
MDL-nummer MFCD03788948
InChI-nyckel YYVPZQADFREIFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-difluoropyrrolidine hydrochloride, 3,3-difluoropyrrolidine hcl, 3,3-difluoropyrrolidinehydrochloride, pyrrolidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride, pyrrolidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride 1:1, 3,3-difluoro-pyrrolidine hcl, 3,3-difluoropyrrolidine hcl salt, 3,3-difluoropyrrolidine, chloride, 3,3-difluoro-pyrrolidinehydrochloride, pubchem9358
PubChem CID 24903482
IUPAC-namn 3,3-difluorpyrrolidin;hydroklorid
LEDER C1CNCC1(F)F.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3-Difluoropyrrolidine hydrochloride
Smältpunkt 130 °C till 134 °C
Kvantitet 500 mg
Känslighet Hygroskopisk
Formel vikt 143.56
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.