Läs mer
MedChemExpress 3,3'-Dihexyloxacarbocyanine iodide
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Kvantitet | 50 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 33.33 mg/mL (58.22 mM; Need ultrasonic) |
| Mål | HBV |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Molekylvikt (g/mol) | 572.52 g/mol |
| CAS | 53213-82-4 |
| Synonym | DiOC6(3) iodide |