missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,3'-Dihydroxyazoxybenzene, Mikromol™

Produktkod. 30051964
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051964 25 mg
30049090 100 mg
30460842 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051964 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1645.010025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

3,3'-Dihydroxyazoxybenzene
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3,3'-Dihydroxyazoxybenzene
CAS 17540-51-1
Analyt- eller komponentnamn 3,3'-Dihydroxyazoxybenzene
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H10 N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Phenol, 3,3'-azoxybis- (9CI)
InChI formel InChI=1S/C12H10N2O3/c15-11-5-1-3-9(7-11)13-14(17)10-4-2-6-12(16)8-10/h1-8,15-16H/b14-13-
LEDER Oc1cccc(c1)N=[N+]([O-])c2cccc(O)c2
IUPAC-namn (Z)-(3-hydroxyphenyl)-(3-hydroxyphenyl)imino-oxidoazanium
Molekylvikt (g/mol) 230.22
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 230.0691 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.