Läs mer
3,3'-Dihydroxyazoxybenzene, Mikromol™
Beskrivning
3,3'-Dihydroxyazoxybenzene, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3'-Dihydroxyazoxybenzene |
| CAS | 17540-51-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3,3'-Dihydroxyazoxybenzene |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H10 N2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Phenol, 3,3'-azoxybis- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2O3/c15-11-5-1-3-9(7-11)13-14(17)10-4-2-6-12(16)8-10/h1-8,15-16H/b14-13- |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Oc1cccc(c1)N=[N+]([O-])c2cccc(O)c2 |
| Visa mer |