Läs mer
3,3'-Diindolylmethane, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15592353 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15592353 5 g 5g
15502363 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15592353 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 459220050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1968-05-4
Molekylformel C17H14N2
Molekylvikt (g/mol) 246.31
ChEBI CHEBI:50182
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3'-Diindolylmethane
Smältpunkt 164.0°C to 168.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Synonym 3,3'-diindolylmethane, di 1h-indol-3-yl methane, diindolylmethane, 3,3'-methylenediindole, 3,3'-methylenebis-1h-indole, 1h-indole, 3,3'-methylenebis, dim, 3-diindolyl methane, arundine, 3,3'-methylenebis 1h-indole
InChI-nyckel VFTRKSBEFQDZKX-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CC3=CNC4=CC=CC=C43
IUPAC-namn 3-(1H-indol-3-ylmethyl)-1H-indole
PubChem CID 3071
Formel vikt 246.31
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,3'-Diindolylmethane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.