Learn More
3,3'-Diindolylmethane, 96%, Thermo Scientific™
Code produit. p-7077781 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15592353
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 459220050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 1968-05-4
Molekylformel C17H14N2
Molekylvikt (g/mol) 246.31
ChEBI CHEBI:50182
Spécification
Kemiskt namn eller material 3,3'-Diindolylmethane
Smältpunkt 164.0°C to 168.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Synonym 3,3'-diindolylmethane, di 1h-indol-3-yl methane, diindolylmethane, 3,3'-methylenediindole, 3,3'-methylenebis-1h-indole, 1h-indole, 3,3'-methylenebis, dim, 3-diindolyl methane, arundine, 3,3'-methylenebis 1h-indole
InChI-nyckel VFTRKSBEFQDZKX-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CC3=CNC4=CC=CC=C43
IUPAC-namn 3-(1H-indol-3-ylmethyl)-1H-indole
PubChem CID 3071
Formel vikt 246.31
Procent renhet 96%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Product Identifier
  • 3,3'-Diindolylmethane
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.