Läs mer
3,3'-Diindolylmethane, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486916
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
16486916 100 mg 100mg
16461196 200 mg -
16431786 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16486916 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15758
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress 3,3'-Diindolylmethane is a strong, pure androgen receptor (AR) antagonist.
3,3'-Diindolylmethane is a strong, pure androgen receptor (AR) antagonist.
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 3,3'-Diindolylmethane
Fysisk form Solid
CAS 1968-05-4
Färg White to Off-White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H14N2
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym DIM Arundine HB 236
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (405.99 mM)
LEDER C1(CC2=CNC3=C2C=CC=C3)=CNC4=C1C=CC=C4
Molekylvikt (g/mol) 246.31
Formel vikt 246.31
Procent renhet 98.09%
Kvalitet Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.